Läs mer
Labcon SuperSlik™ 1250μ L Pipettspetsar med låg retention
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Beskrivning
- Pipett Tips
- FlexTop™ Förlängd längd
- Passar Popular 1000 och 1250μ L Pipettörer
- Ultralåg vätskeretention
- Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
- Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 3,50 tum. |
| Längd (metrisk) | 88.9 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |