Läs mer
Labcon™ SuperSlik™ 20μ L Pipetttips med låg retention för Rainin™ LTS Pipettörer
Handla allt Labcon ProdukterBeskrivning
- Passar 20μ L Rainin™ LTS stil pipetter
- Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
- Ultralåg vätskeretention
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,9 tum. |
| Längd (metrisk) | 48.3 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |