Läs mer
Labcon™ SuperSlik™ 250μ L Pipetttips med låg retention för Rainin™ LTS Pipettörer
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Rack, 96
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
- Ultralåg vätskeretention
- Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2,01 tum. |
| Längd (metrisk) | 51.3 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Rena påståenden | ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |