Läs mer
Labcon™ SuperSlik™ 250μ L Pipetttips med låg retention för Rainin™ LTS Pipettörer
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7194048 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Rack, 96
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 16611923
Brand: Labcon™ 10672600009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pipettspetsar med låg retention med UltraFine™ punkter är lågmonterade med utstötningskrafter mindre än 3 kg.
  • Ultralåg vätskeretention
  • Proteas, mänskligt DNA, ATP , RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,01 tum.
Längd (metrisk) 51.3 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Påfyllning
Tipsstil UltraFine
Kvantitet 960 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
Frakt skick RT
ACT-etikett Ja
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Rainin LTS
Graderad Ja
Produktlinje SuperSlik Låg retention
Material Polypropenharts
Examen 10, 50, 100, 200μ L