Beskrivning
SuperSlik™ Tips för låg retention UltraFine™ Point Fits Populära 250 uL pipetter Protease, Human DNA, ATP RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) polypropen USP Klass VI harts autoklaverbar 52,1 mm H. Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 52.1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Rena påståenden | Proteas, mänskligt DNA, ATP RNas/DNas, Endotoxin-fri |
| För användning med (applikation) | Mikropipettering |
| Visa mer |