Läs mer
Labcon™ SuperSlik™ 300μ L Låg retention pipettspetsar för Rainin™ LTS Pipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16681933 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Mini Refill
Påfyllning
Rack, 96
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 16681933
Brand: Labcon™ 11602600009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa graderade pipettspetsar med låg retention har UltraFine™ poäng och finns i minirefill, återförslutningsbara påsar eller ställ.
  • Passar 300μ L Rainin™ LTS stil pipetter
  • Låg montering med utstötningskrafter på mindre än 3 kg
  • Ultralåg vätskeretention
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,18 tum.
Längd (metrisk) 55.6 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden Proteas, mänskligt DNA, ATP RNas/DNas och Endotoxin-fri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Påfyllning
Tipsstil UltraFine
Kvantitet 768 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
Frakt skick RT
ACT-etikett Ja
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Rainin LTS
Graderad Ja
Produktlinje SuperSlik Låg retention
Material Polypropenharts
Examen 10, 50, 100μ L