Beskrivning
- Passar populära 300μ L pipetter
- Ultralåg vätskeretention
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 300 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2.05 mm |
| Längd (metrisk) | 52.1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Rena påståenden | Proteas, mänskligt DNA, ATP RNas/DNas, Endotoxin-fri |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |