Läs mer
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membran, Gridded
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Beskrivning
- Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Bulk med pergamentseparatorer |
| Material | PES |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Sterila |
| Rutnätsfärg | Svart |
| Antal per förpackning | 200/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |