Läs mer
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membran, Gridded
Produktkod. 17164551
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek
17164551 0,2μ m
17154481 0,45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17164551 Leverantör Cytiva (formerly Pall Lab) Leverantörsnummer 66234
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Supor™ Membran designat för miljöövervakningsapplikationer.
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Bulk med pergamentseparatorer
Material PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Rutnätsfärg Svart
Antal per förpackning 200/Pk.
Diameter (metrisk) 47 mm