Läs mer
KARTELL Smidig kontakt
Produktkod. 10535431
Change view
För användning med:
Glasflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
10535431 Glasflaskor Varje
1 options
Produktkod. 10535431 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0104700
Beräknad leverans: 02-12-2026
Den smidiga anslutningen är speciellt utformad för att ansluta felinriktade glasrör.
  • Speciellt utformad för att ansluta till felinriktade glasrör.
  • Kemiskt inert.
  • Taper överensstämmer med DIN 12242 Standard.
  • PASSAR FÖR LIVSMEDEL.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 12242
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (metrisk) Inre 20.65 mm
Material PTFE
Diameter (engelska) Yttre 4,44 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 112.83 mm
Total längd (engelska) 0,83 tum.
Total längd (metrisk) 21.11 mm
För användning med Glasflaskor
Förpackningsmängd 1 pc.
Inkluderar 1 Anslutning
Färg Vitt
Produkttyp Smidig kontakt