Läs mer
Gibco™ Tillägg S7
Beskrivning
Supplement S7 är en steril, koncentrerad (100X), joniskt balanserad lösning avsedd att användas som en komponent i en komplett odlingsmiljö för mänskliga epidermala keratinocyter. Tillägg S7 är kemiskt definierat och fritt från animaliskt ursprung. Varje 5 ml flaska Supplement S7 är den korrekta mängden tillskott för en 500 ml flaska EpiLife™ basalt medium.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | minus 20 grader C |
| Celltyp | Keratinocytceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad |
| Koncentration | 100 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Kvantitet | 5 ml |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |