Läs mer
Thermo Scientific™ Kompletterad Brucella-buljong för anaerober
Produktkod. 16082272
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16082272 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 16082272 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer YT3450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 SEK
    580.49 SEK / 10ml
    Save 91.51 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför känslighetstestning med ett komplett utbud av tillbehör, inklusive denna buljong, för att förbättra din Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Utför känslighetstestning av hög kvalitet med ett komplett utbud av tillbehör, inklusive Thermo Scientific™ Kompletterad Brucella buljong för Anaerober, för att komplettera och förbättra din Thermo Scientific™ Sensititre™ testprogram.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
VersaTREK™ och Sensititre produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kompletterad Brucella-buljong för anaerober
Produkttyp Mikrobiologimedia
Målorganismklass Anaerober
Testtyp Mikrobiell mottaglighet
Antal per förpackning 10
Förpackningstyp 10 ml/flaska
Kvantitet 10 ml