Läs mer
3M™ Luftrespiratorsystem, 06972
Produktkod. 31297052 Handla allt 3M Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Produktkod. Material
31297052 Polypropen
1 options
Produktkod. 31297052 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100361625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13070.00 SEK
    8153.90 SEK / Paket med 1
    Save 4916.10 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ger andningsskydd mot partiklar, gaser och ångor samt kombinationsrisker när det används med godkänd 3M ansiktsmask.
  • Kompatibel med 3M™ Full Facepiece 6000-serien och Half Face Mask 7500-serien.
  • Skyddar mot partiklar, gaser, ångor och kombinationsrisker.
  • Ger konstant luftflöde för ökad komfort.
  • Dubbelverkande kopplingar hjälper till att förhindra oavsiktlig frånkoppling.
  • Justerbar luftflöde med Flow Check Bag för föranvändningstest.
  • Lågprofilandningsslang möjliggör fri rörelse och minimal störning.
  • Bältemonterad design med rostfri stålanslutning för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • ATEX-testad för säker användning i IIB 2GD-miljöer.
  • CE-godkänd och kompatibel med EN14594:2005-standarderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Produkttyp Regulator för luftmatning
För användning med (applikation) Rengöring, el, underhåll av anläggningen, målning, slipning, svetsning
För användning med (utrustning) 3M Ansiktsmasker
Modell S200+