Läs mer
3M™ Luftrespiratorsystem, S-200+
Produktkod. 31297051 Handla allt 3M Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Produktkod. Material
31297051 Polypropen
1 options
Produktkod. 31297051 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100360886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12235.00 SEK
    7633.97 SEK / Paket med 1
    Save 4601.03 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Ger andningsskydd mot partiklar, gaser och ångor samt kombinationsrisker när det används med godkänd 3M ansiktsmask.
  • Ger skydd mot fina damm, aerosoler, färgspray, metallånga, gaser, ångor och kombinationsrisker.
  • Designad för användning med godkända 3M™ halv- och helmaskar.
  • Kan användas som standard luftluftningsmask eller i dubbelläge med filterbackup när lufttillförseln är bortkopplad.
  • Lätt, balanserad design med ett konstant flöde av användarjusterbar luft för svalare och bekvämare användning.
  • Lågprofil, smalborrad andningsrör möjliggör enkel rörelse och minskar arbetsstörningar.
  • Bältesmonterat system med dubbelverkande kopplingar för att minimera risken för oavsiktlig frånkoppling.
  • Rostfritt stål-CAST-anslutning förbättrar korrosionsbeständigheten för tuffa arbetsförhållanden.
  • Inkluderar en flödeskontrollpåse för enkel förhandskontroll av luftflödet.
  • Lätt att underhålla med snabb och intuitiv byte av delar.
  • ATEX testade och lämpliga för användning i IIB 2GD-miljöer under specificerade förhållanden.
  • Testad enligt EN-13463-1 för icke-elektrisk utrustning när den används med 3M™ 308-00-72P antistatisk tryckluftsrör.
  • CE-godkänd och klassad till EN14594:2005 Klass 3A/B (halvmask) eller Klass 4A/B (helmask).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Produkttyp Regulator för luftmatning
För användning med (applikation) Rengöring, el, underhåll av anläggningen, målning, slipning, svetsning
För användning med (utrustning) 3M Ansiktsmasker
Modell S200+