Läs mer
Memmert™ Stödkorg med perforerad monteringshylla
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Beskrivning
- Användning av provrörsställ ej möjlig
- Har gallerperforeringar för att ta clips för koniska kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | WTB50 |
| Typ | Stödkorg med perforerad monteringshylla (rostfritt stål) |
| Material | Rostfritt stål |