Läs mer
Thermo Scientific Support Bridge
Produktkod. 10527305 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
2 L BioBottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10527305 2 L BioBottle Paket med 2
1 options
Produktkod. 10527305 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 75007686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2862.86 SEK
    2655.56 SEK / Paket med 2
    Save 207.30 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-02-2027
Stödbro för 2 L BioBottle.
  • Stödbrygga (x2) för 2 L BioBottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 2 L BioBottle
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 2 Pk.
Produkttyp Stödbron