Läs mer
Interscience™ Stöd för Eppendorf™ pipetter
Produktkod. 17272254
Change view
För användning med (utrustning):
easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL och 2 mL)
easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17272254 easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
17806706 easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL och 2 mL)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17272254 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 413016
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stödställ för Eppendorf™ pipetter.
  • Stöder pipetter i olika storlekar
Specifikationer
Typ Stödställ
För användning med (applikation) Håller Pipettor
För användning med (utrustning) easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)