Läs mer
Interscience™ Stöd för Eppendorf™ pipetter
Produktkod. 17806706
Change view
För användning med (utrustning):
easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL och 2 mL)
easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17806706 easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL och 2 mL)
17272254 easySpiral, easySpiral Pro (5 mL)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17806706 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 413017
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Stödställ för Eppendorf™ pipetter.
  • Stöder pipetter i olika storlekar
Specifikationer
Typ Stödställ
För användning med (applikation) Håller Pipettor
För användning med (utrustning) easySpiral, easySpiral Pro (1,5 mL och 2 mL)