Läs mer
Velp Scientifica™ Stödstång
Produktkod. 11747303 Handla allt Velp Produkter
Change view
Längd (metrisk):
470 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11747303 470 mm Varje
1 options
Produktkod. 11747303 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00001069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med:Velp Värmemagnetomrörare och värmeplatta
För användning med: Velp Värmemagnetomrörare och värmeplatta
  • För användning med AREX™ CerAlTop™ Varmplattaomrörare
  • Hjälper till att hålla rundbottnade kolvar upprätt under omrörning/värmning
Specifikationer
Diameter (metrisk) 12 mm
För användning med (utrustning) Velp Värmemagnetomrörare och värmeplatta
Längd (metrisk) 470 mm
Typ Stång