Beskrivning
- Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
- Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
- Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 267 mm |
| Längd (engelska) | 10,50 tum |
| Längd (metrisk) | 267 mm |
| Längd (metrisk) Stång | 584 mm |
| Bredd (engelska) | 17,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 451 mm |
| Diameter (metrisk) Stång | 16 mm |
| Produkttyp | Stödstativ med stång |