Läs mer
OHAUS™ Stödstativ med stång
Produktkod. 15762279 Handla allt Ohaus Produkter
Material:
Aluminium
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15762279
Brand: OHAUS™ 30392232
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Stödstativ med stång ger säkert stöd för att hålla glasföremål i upphöjda positioner.
  • Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
  • Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
  • Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
  • Pålitliga kopplingar säkrar stavar och klämmor för att möta dina krav och fem unika hållare i en mängd olika storlekar och material rymmer olika stavar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Stödställ
Material Rostfritt stål
Inkluderar Stång
Beskrivning Klämma, Specialitet, Stativ/Stång, CLS-STRODS
Diameter (metrisk) 13 mm Stång
Höjd (metrisk) 25.000 mm
Höjd (engelska) 1,00 tum.
Längd (engelska) 7.00 tum.
Längd (metrisk) 178 mm
Längd (metrisk) arm 578 mm
Bredd (engelska) 13.00 in.
Bredd (metrisk) 330.00 mm