Läs mer
OHAUS™ Stödstativ med stång
Handla allt Ohaus Produkter
Material:
Aluminium
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
- Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
- Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
- Pålitliga kopplingar säkrar stavar och klämmor för att möta dina krav och fem unika hållare i en mängd olika storlekar och material rymmer olika stavar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Stödställ |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Stång |
| Beskrivning | Klämma, Specialitet, Stativ/Stång, CLS-STRODS |
| Diameter (metrisk) | 13 mm Stång |
| Höjd (metrisk) | 25.000 mm |
| Höjd (engelska) | 1,00 tum. |
| Längd (engelska) | 7.00 tum. |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Längd (metrisk) arm | 578 mm |
| Visa mer |