Läs mer
OHAUS™ Stödstång
Produktkod. 15712459 Handla allt Ohaus Produkter
Längd (metrisk):
460 mm
580 mm
710 mm
910 mm
1020 mm
1220 mm
1520 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15712459
Marca: OHAUS™ 30400039
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
OHAUS™ Stödstång ger säkert stöd för att hålla glasföremål i upphöjda positioner.
  • Korrosionsbeständiga labbramar, stänger och kopplingar finns i premium rostfritt stål, som erbjuder hög kemisk resistens och hållbarhet. Aluminium ger pålitlig styrka till en lägre vikt.
  • Förenkla labbinställningen! Tretton labbramar-kitalternativ finns tillgängliga med fyra designade för att passa i dragskåp. Bygg ditt eget stödsystem genom att välja från ett brett urval av stavar, baser och kopplingar.
  • Labhissar erbjuder bekväma justerbara lyftplattformar med exceptionell styrka och hållbarhet för att hålla små labbutrustning som glas, kokplattor och vattenbad på olika höjder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Typ Stång
Material Rostfritt stål
Beskrivning Klämma, Stöd, Stång 91 cm, CLR-SPRODS091
Längd (metrisk) 910 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado