Läs mer
Thermo Scientific™ Support Står för Thermo Scientific™ Heratherm Ugnar och inkubatorer
Produktkod. 10304130 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
100 L modellugnar och inkubatorer
180 L modell ugnar och inkubatorer
60 L modellugnar och inkubatorer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10304130
Brand: Thermo Scientific™ 50127742
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stödställ med hjul
Höjd inklusive hjul: 7,36 tum. (18,7 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 100 L modellugnar och inkubatorer
Typ Stödställ
Inkluderar Hjul