Läs mer
Thermo Scientific™ Support Står för Thermo Scientific™ Heratherm Ugnar och inkubatorer
Produktkod. 10811311 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
100 L modellugnar och inkubatorer
180 L modell ugnar och inkubatorer
60 L modellugnar och inkubatorer
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10811311 60 L modellugnar och inkubatorer Varje
10304130 100 L modellugnar och inkubatorer Varje
10724602 180 L modell ugnar och inkubatorer Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10811311 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50127741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 SEK
    5345.17 SEK / Paket med 1
    Save 139.83 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stödställ med hjul
Höjd inklusive hjul: 7,36 tum. (18,7 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 60 L modellugnar och inkubatorer
Typ Stödställ
Inkluderar Hjul