Läs mer
Fisherbrand™ Stödplattor för Vortex Mixer
Product Code. 11702593 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Beskrivning:
Stödplatta, 50 mm dia.
Stödplatta, 94 mm dia.
Diameter (metrisk):
50 mm
94 mm
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Beskrivning Diameter (metrisk) Unit Size
11702593 Stödplatta, 50 mm dia. 50 mm Varje
11722583 Stödplatta, 94 mm dia. 94 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11702593
I lager
Add to basket
Add to basket
Håller säkert provrör och flaskor. Stödplattor är kompatibla med Vortex-blandare.
  • Mjukt skum eller gummi för att förhindra brott
  • Svart till färgen
  • Finns i olika diametrar
Specifications
Produkttyp Stödplatta
Material Gummi
Diameter (metrisk) 50 mm
Beskrivning Stödplatta, 50 mm dia.
För användning med (utrustning) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4, RX3