Läs mer
Fisherbrand™ Stödplattor för Vortex Mixer
Produktkod. 11722583 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Beskrivning:
Stödplatta, 50 mm dia.
Stödplatta, 94 mm dia.
Diameter (metrisk):
50 mm
94 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Diameter (metrisk) unitSize
11722583 Stödplatta, 94 mm dia. 94 mm Varje
11702593 Stödplatta, 50 mm dia. 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11722583 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer A00000017
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller säkert provrör och flaskor. Stödplattor är kompatibla med Vortex-blandare.
  • Mjukt skum eller gummi för att förhindra brott
  • Svart till färgen
  • Finns i olika diametrar
Specifikationer
Produkttyp Stödplatta
Material Skumma
Diameter (metrisk) 94 mm
Beskrivning Stödplatta, 94 mm dia.
För användning med (utrustning) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4, RX3