Läs mer
Hellma Suprasil™ Kvarts halvmikrocellskyvetter
Inkluderar:
Med PTFE-propp
PTFE-propp
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mycket kemiskt resistent
- Behåller formen även vid höga temperaturer upp till cirka 1000 °C
- Antal fönster per kyvett: 2
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Kvarts |
| Inkluderar | Med PTFE-propp |
| Höjd (metrisk) | 46 mm |