Läs mer
Hellma Suprasil™ Kvarts halvmikrocellskyvetter
Produktkod. 10662771
Inkluderar:
Med PTFE-propp
PTFE-propp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10662771
Brand: Hellma 1041040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hålla prover för spektroskopiska experiment och optisk analys. Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes levereras med antingen ett PTFE lock eller plugg.
  • Mycket kemiskt resistent
  • Behåller formen även vid höga temperaturer upp till cirka 1000 °C
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3500μ L
Material Kvarts
Stängningsmaterial PTFE
Längd (metrisk) 12.5 mm
Inkluderar PTFE-propp
Kvantitet Varje
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde UV/VIS (200 till 2500 nm)
Höjd (metrisk) 46 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Absorptionsceller
Form Rektangel