Läs mer
Hellma Suprasil™ Kvarts halvmikrocellskyvetter
Produktkod. p-81783
Inkluderar:
Med PTFE-propp
PTFE-propp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10008250
Brand: Hellma 1141040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hålla prover för spektroskopiska experiment och optisk analys. Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes levereras med antingen ett PTFE lock eller plugg.
  • Mycket kemiskt resistent
  • Behåller formen även vid höga temperaturer upp till cirka 1000 °C
  • Antal fönster per kyvett: 2
Specifikationer
Material Kvarts
Inkluderar Med PTFE-propp
Höjd (metrisk) 46 mm