Läs mer
Hellma™ Suprasil Semi Micro Flow Through Cell
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Semi-mikro genomflödescell |
| Kapacitet (metrisk) | 390μ L |
| Material | Suprasil |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |