Läs mer
Semperit™ Supreme™ Kirurgiska handskar av naturgummi latex
Produktkod. 12495020
Change view
Storlek:
8.5
Förpackningsstorlek:
50 par
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12495020 8.5 50 par
1 options
Produktkod. 12495020 Leverantör Semperit™ Leverantörsnummer 3000006095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    752.05 SEK / 50 par
    Save 392.95 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
I lager
Använda Sempermed Supreme™ Kirurgiska handskar av naturgummi latex för kirurgiska behov. De är certifierade enligt följande: EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223.
  • Sterila
  • Naturvit
  • Icke-pulveriserad
  • Stil med rullad manschett
  • Disponibel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Material Latex
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0,19 till 0,23 mm
Handske manschettstil Rullad
Längd (metrisk) 285 mm