Läs mer
Ansell MICROFLEX™ Kraftiga engångshandskar av nitril
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Erbjuder ett avancerat barriärskydd mot föroreningar
- Non-stick egenskaper är inbyggda i handskformuleringen för att skapa motståndskraft mot tejp eller lim
- Texturerade fingrar säkerställer ett starkt, effektivt grepp och maximalt arbetarskydd
- Polymerbeläggning säkerställer enkel påtagning för att skydda arbetare i högt tempo miljöer
- Tillverkad utan naturgummilatexmaterial eller pulver, för att skydda mot allergier, hudirritation och torrhet
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | EN-374-2 Nivå 3, EN-374, 93/42/EEC, EN-455 Del 1, 2 och 3, ASTM F1671 |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertip Textured |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur