Läs mer
Ansell MICROFLEX™ Kraftiga engångshandskar av nitril
Produktkod. 15299363
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Stor
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15299363 X-Small Paket med 100
15259363 Stor Paket med 100
15269363 Intermediär Paket med 100
15279363 Liten Paket med 100
15289363 X-large Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15299363 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93843060
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Ger skydd samtidigt som de hjälper arbetare med förbättrad effektivitet och snabbhet. Ansell™ MICROFLEX™ Kraftiga engångshandskar av nitril motstår tejp och lim med en låg acceptansgrad på 0,65 AQL.
  • Erbjuder ett avancerat barriärskydd mot föroreningar
  • Non-stick egenskaper är inbyggda i handskformuleringen för att skapa motståndskraft mot tejp eller lim
  • Texturerade fingrar säkerställer ett starkt, effektivt grepp och maximalt arbetarskydd
  • Polymerbeläggning säkerställer enkel påtagning för att skydda arbetare i högt tempo miljöer
  • Tillverkad utan naturgummilatexmaterial eller pulver, för att skydda mot allergier, hudirritation och torrhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN-374-2 Nivå 3, EN-374, 93/42/EEC, EN-455 Del 1, 2 och 3, ASTM F1671
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 0.65
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Finger stil Texturerat
För användning med (applikation) Sjukvård, tandvård, industrisäkerhet, laboratorium, EMS
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Modell 93-843
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 100/Pk.
Draghållfasthet 14 till 30 MPa
Längd (metrisk) 24.5 cm
Bredd (metrisk) 75 mm