Läs mer
Ansell MICROFLEX™ Kraftiga engångshandskar av nitril
Produktkod. p-8002831
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Stor
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15259363 Stor Paket med 100
15269363 Intermediär Paket med 100
15279363 Liten Paket med 100
15289363 X-large Paket med 100
15299363 X-Small Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15259363 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93843090
Edge
Ger skydd samtidigt som de hjälper arbetare med förbättrad effektivitet och snabbhet. Ansell™ MICROFLEX™ Kraftiga engångshandskar av nitril motstår tejp och lim med en låg acceptansgrad på 0,65 AQL.
  • Erbjuder ett avancerat barriärskydd mot föroreningar
  • Non-stick egenskaper är inbyggda i handskformuleringen för att skapa motståndskraft mot tejp eller lim
  • Texturerade fingrar säkerställer ett starkt, effektivt grepp och maximalt arbetarskydd
  • Polymerbeläggning säkerställer enkel påtagning för att skydda arbetare i högt tempo miljöer
  • Tillverkad utan naturgummilatexmaterial eller pulver, för att skydda mot allergier, hudirritation och torrhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN-374-2 Nivå 3, EN-374, 93/42/EEC, EN-455 Del 1, 2 och 3, ASTM F1671
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial
AQL 0.65
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fingertip Textured
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek Stor
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Finger stil Texturerat
För användning med (applikation) Sjukvård, tandvård, industrisäkerhet, laboratorium, EMS
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Modell 93-843
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 100/Pk.
Draghållfasthet 14 till 30 MPa
Längd (metrisk) 24.5 cm
Bredd (metrisk) 108 mm