Läs mer
Ansell Microflex™ Högrisk engångshandskar av nitril
Produktkod. 15237049
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15237049 Liten Paket med 50
15247049 Intermediär Paket med 50
15257049 Betydande Paket med 50
15267049 X-large Paket med 50
15503705 2X-large Paket med 50
15523705 X-Small Paket med 50
15656054 3X-large Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15237049 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93853070
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Erbjud upp till 3 gånger så hög punkteringsmotstånd som latex- eller vinylhandskar. Microflex™ Högrisk engångshandskar av nitril ger också kemiskt och vätskeskydd.
  • Förlängd manschett ger extra skydd för handleden och armen i farliga miljöer.
  • Avancerad nitrilformulering ger de lägsta acceptabla pinhole-hastigheterna (AQL 0,65)
  • Non-stick egenskaper är inbyggda i handskformuleringen för att skapa motståndskraft mot tejp eller lim och för att hjälpa arbetare med förbättrad effektivitet och snabbhet.
  • Texturerade fingrar säkerställer ett starkt, effektivt grepp och utmärkt arbetarskydd.
  • Konstruerad utan naturgummilatexmaterial eller pulver för att skydda mot allergier, hudirritation och torrhet.
  • Godkänd för användning med kemoterapiläkemedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, klass 1, EN455-1, EN455-2 och EN455-3, ASTM F1671
Användningsområden Industriell
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Finger Thickness (English) 8.7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.22 mm
Kvalitet Medicinsk
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5.5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Kemikalieresistenta handskar
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 8.7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Finger stil Texturerat
Handske manschettstil Förlängd, beaded
Modell 93-853
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 50 förpackning
Draghållfasthet 14 till 30 MPa
Längd (metrisk) 295 mm
Bredd (metrisk) 86 mm