Läs mer
Ansell Microflex™ Högrisk engångshandskar av nitril
Beskrivning
- Förlängd manschett ger extra skydd för handleden och armen i farliga miljöer.
- Avancerad nitrilformulering ger de lägsta acceptabla pinhole-hastigheterna (AQL 0,65)
- Non-stick egenskaper är inbyggda i handskformuleringen för att skapa motståndskraft mot tejp eller lim och för att hjälpa arbetare med förbättrad effektivitet och snabbhet.
- Texturerade fingrar säkerställer ett starkt, effektivt grepp och utmärkt arbetarskydd.
- Konstruerad utan naturgummilatexmaterial eller pulver för att skydda mot allergier, hudirritation och torrhet.
- Godkänd för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, klass 1, EN455-1, EN455-2 och EN455-3, ASTM F1671 |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Finger Thickness (English) | 8,7 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.22 mm |
| Kvalitet | Medicinsk |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Visa mer |