Läs mer
Microflex™ Högrisk engångshandskar av nitril
Produktkod. 15503705
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 50
Produktkod. 15503705
Brand: Microflex 93853110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjud upp till 3 gånger så hög punkteringsmotstånd som latex- eller vinylhandskar. Microflex™ Högrisk engångshandskar av nitril ger också kemiskt och vätskeskydd.
  • Förlängd manschett ger extra skydd för handleden och armen i farliga miljöer.
  • Avancerad nitrilformulering ger de lägsta acceptabla pinhole-hastigheterna (AQL 0,65)
  • Non-stick egenskaper är inbyggda i handskformuleringen för att skapa motståndskraft mot tejp eller lim och för att hjälpa arbetare med förbättrad effektivitet och snabbhet.
  • Texturerade fingrar säkerställer ett starkt, effektivt grepp och utmärkt arbetarskydd.
  • Konstruerad utan naturgummilatexmaterial eller pulver för att skydda mot allergier, hudirritation och torrhet.
  • Godkänd för användning med kemoterapiläkemedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, klass 1, EN455-1, EN455-2 och EN455-3, ASTM F1671
Användningsområden Industrial
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Kvalitet Medicinsk
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek 2X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Finger stil Texturerat
Handske manschettstil Förlängd, beaded
Modell 93-853
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 50 förpackning
Draghållfasthet 14 till 30 MPa
Längd (metrisk) 295 mm
Bredd (metrisk) 122 mm