missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Suprofen-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suprofen-d3 |
| CAS | 126320-79-4 |
| Molekylformel | C14H9D3O3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | alpha-(Methyl-d3)-4-(2-thienylcarbonyl)benzeneacetic Acid, p-(2-Thenoyl)hydratropic-d3 Acid, Sutoprofen-d3, R-25061-d3, Masterfen-d3, Srendam-d3, Sulprotin-d3, Supranol-d3, Suprocil-d3, Suprol-d3, Topalgic-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2 |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuterio-2-[4-(thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.33 |
| Formel vikt | 263.0695 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?