Läs mer
Suprofen, MedChemExpress
Produktkod. 16488438
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488438 10 mg
16474317 50 mg
16448206 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16488438 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0270
MedChemExpress Suprofen (TN-762) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Suprofen (TN-762) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Suprofen
Fysisk form Solid
CAS 40828-46-4
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H12O3S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym TN-762
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (384.16 mM)
LEDER O=C(O)C(C)C1=CC=C(C(C2=CC=CS2)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 260.31
Formel vikt 260.31
Procent renhet 99.11%