missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Suprofen, Mikromol™

Produktkod. 18063540
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18063540 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18063540 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3289.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Suprofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Suprofen
CAS 40828-46-4
Analyt- eller komponentnamn Suprofen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H12 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-[4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid, Masterfen, NSC 303611, Profenal, Profenol, R 25061, Racemic suprofen, Srendam, Sulproltin, Supranol, Suprocil, Suprofen, Suprol, Sutoprofen, TN 762, Topalgic, p-(2-Thenoyl)hydratropic acid, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-thienylcarbonyl)-, (+/-)-Suprofen
InChI formel InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17)
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2
IUPAC-namn 2-[4-(thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 260.31
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 260.0507 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.