missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Suprofen, TRC

Produktkod. 30418559
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418559 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS84000025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Suprofen
CAS 40828-46-4
Molekylformel C14 H12 O3 S
Kvantitet 25 mg
Synonym Benzeneacetic acid','α-methyl-4-(2-thienylcarbonyl)-, (±)-Suprofen, 2-[4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid, Masterfen, NSC 303611, Profenal, Profenol, R 25061, Racemic suprofen, Srendam, Sulproltin, Supranol, Suprocil, Suprofen, Suprol, Sutoprofen, TN 762, Topalgic, p-(2-Thenoyl)hydratropic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17)
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2
IUPAC-namn 2-[4-(thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 260.31
Formel vikt 260.0507
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.