Läs mer
Suraminhexanatriumsalt, 98+%
Produktkod. 15454249
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454249 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15454249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61707.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Suraminhexanatriumsalt (suramin natrium, CAS # 129-46-4) är natriumsaltet i suramin. | CAS: 129-46-4 | C51H34N6Na6O23S6 | 1429,15 g/mol
Suramin natrium har observerats vara en potent hämmare av melanom HPA (heparanas) och tumörcellsmetastas. Hemmning av NAD+-beroende deacetylase SIRT1 med ett IC50 på 2,6 ? M tillsammans med SIRT5 har också observerats. Suramin natrium har dokumenterats att selektivt antagonisera EDG-3 (S1P3). Suramin Sodium är en hämmare av A-cyklas, FGF-1, FGF-2, IL-1, IL-4, PDGF, PC-PLD, PKC, SH-PTP, TERT, TGF beta 1, Topo I, Topo II och VEGF. Det används som en G-proteinkopplare och hämmare av PDGF, EGF, TGF-, β SIRT1 och SIRT5. Det blockerar också kalmodulinbindning till igenkänningsställen och G-proteinkoppling till G-proteinkopplade receptorer. Ökar öppen sannolikhet för ryanodinreceptor (RyR)-kanaler. Anticancer- och antiviralt medel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Suramin är en polysulfonerad naptylurea som uppvisar antiparasitära och cancerhemmende egenskaper
• Suramin förhindrar endotelcellmigration och proliferation genom hämning av IGF-I, EGF, PDGF och TGF-beta
• Suramin kan också koppla loss G-proteiner från receptorer och stänga av cellsignalkaskader
Tillämpning
• Suramin hämmar angiogenes genom blockering av bFGF och VEGF och kan vara användbart för laboratoriestudier av blodkärlstillväxt och förnyelse efter skada
• Suramin hämmar DNA-topoisomeraser och kan användas som ett antineoplastiskt medel i laboratoriestudier av cancer eller för studier av mikrobiell fysiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Suramin hexasodium salt
CAS 129-46-4
Färg Vitt
Molekylformel C51H34N6Na6O23S6
MDL-nummer MFCD00210217
Kvantitet 250 mg
Beilstein 3694087
Merck Index 14,9006
Synonym suramin sodium, suramin hexasodium, suramin hexasodium salt, suramin sodium salt, antrypol, moranyl, naganinum, naphuride sodium, fourneau 309, suramine sodium salt
Löslighetsinformation Löslig i vatten och saltlösning; Sparsamt löslig i 95 % batanol
InChI-nyckel VAPNKLKDKUDFHK-UHFFFAOYSA-H
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC=C(C=C1NC(=O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC(=CC=C2)C(=O)NC2=CC(=CC=C2C)C(=O)NC2=C3C(C=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)=CC=C1)C(=O)NC1=C2C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn hexasodium 8-{4-methyl-3-[3-({[3-({2-methyl-5-[(4,6,8-trisulfonatonaphthalen-1-yl)carbamoyl]phenyl}carbamoyl)phenyl]carbamoyl}amino)benzamido]benzamido}naphthalene-1,3,5-trisulfonate
Molekylvikt (g/mol) 1429.15
PubChem CID 8514
Formel vikt 1429.16
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning