Beskrivning
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettspetsar med låg retention minimerar framgångsrikt bildandet av vätskefilmer och byggs upp på spetsväggar under dispensering, vilket ger maximal provåtervinning och reproducerbarhet.
- Teknik med låg retention hjälper till att maximera provåtervinningen
- Filterställ Steril med liten mikron filterteknik ger aerosolskydd
- Parti spårbart och certifierat fri från: RNAs/Dnas, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR-hämmare och ATP
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Rack färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Precision | 0,2 till 0,7 % |
| Noggrannhet | 0,6 till 1,8 % |
| Längd (engelska) | 2,3 tum. |
| Längd (metrisk) | 58 mm |
| Visa mer |
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.