Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Filtrerade pipettspetsar med låg retention
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7161847 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
Längd (metrisk):
31 mm
46 mm
48 mm
50 mm
51 mm
58 mm
89 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Endast engångsbruk
Endast engångsbruk
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettspetsar med låg retention minimerar framgångsrikt bildandet av vätskefilmer och byggs upp på spetsväggar under dispensering, vilket ger maximal provåtervinning och reproducerbarhet.
  • Teknik med låg retention hjälper till att maximera provåtervinningen
  • Filterställ Steril med liten mikron filterteknik ger aerosolskydd
  • Parti spårbart och certifierat fri från: RNAs/Dnas, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR-hämmare och ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Rack färg Blått
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Precision 0,5 till 2 %
Noggrannhet 1,0 till 2,5 %
Längd (engelska) 1,23 tum.
Längd (metrisk) 31 mm
Certifikat och efterlevnad Sterilitetsintyg, COA
Rena påståenden Certifierad fri från: RNAs/Dnas, DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, PCR-hämmare och ATP , Parti spårbart
Förvaringskrav Omgivning
För användning med (applikation) PCR och Real Time PCR, viskösa prover
Steriliseringsmetod Electron Beam
Funktioner Low Retention Technology, Ultra Clear Resin
Kompatibilitet Universal
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Micro Point, Låg retention, Konisk
Förpackning Filtrerad Steril
Kvantitet 960
Produkttyp Pipett Tips
Färgkod Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal passform
Graderad Ja
Produktlinje SureOne
Material Polypropen
Form Conical
Examen 2μ L
Visa mer Visa mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.