Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Låg retention, icke-filtrerade pipettspetsar, 10μ L, Mikrolängd
Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning
- Teknik med låg retention hjälper till att maximera provåtervinningen
- Universal passform
- Ej filtrerad
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Rack färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Precision | 0,5 till 2 % |
| Noggrannhet | 1,0 till 2,5 % |
| Längd (engelska) | 1,23 tum. |
| Längd (metrisk) | 31 mm |
| Visa mer |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.