Läs mer
Fisherbrand™ SureOne™ Låg retention, icke-filtrerade pipettspetsar, förlängd längd
Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettspetsar med låg retention minimerar framgångsrikt bildandet av vätskefilmer och byggs upp på spetsväggar under dispensering, vilket ger maximal provåtervinning och reproducerbarhet.
- Teknik med låg retention hjälper till att maximera provåtervinningen
- Universal passform
- Ej filtrerad
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Rack färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Precision | 0,2 till 0,6 % |
| Noggrannhet | 0,6 till 1,0 % |
| Längd (engelska) | 3,5 tum |
| Längd (metrisk) | 89 mm |
| Visa mer |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.