Läs mer
Invitrogen™ SureCast™ Akrylamidlösning (40 %)
Beskrivning
Upplev överlägsen prestanda, hållbarhet och bekvämlighet vid användning Invitrogen™ SureCast™ polyakrylamidgelgjutningslösningar.
Akrylamid är en huvudingrediens i polyakrylamidgeler som används för att separera proteiner under polyakrylamidgelelektrofores (PAGE). De SureCast Polyakrylamidlösning kan användas för att framställa enkelprocents- och gradientgeler med användning av SureCast Handcast System eller i andra handgjutningssystem.
Produktegenskaper:
Produktegenskaper:
- Akrylamidlösning för gjutning av polyakrylamidgeler
- Förvaring i rumstemperatur
- Lång hållbarhet
- Hög renhet
- Säkrare alternativ till pulveriserad akrylamid
- Koncentrerad för att göra det möjligt att gjuta ett bredare utbud av gelprocent
- Bisacylamidförhållande av 29:1
Rekommenderad förvaring
Room Temperature
Garanti
Upp till 12 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | SureCast |
| Typ | 40 % akrylamidlösning |
| Kvantitet | 450 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |