Läs mer
Invitrogen™ SureCast™ Ammoniumpersulfat (APS )
Produktkod. 15528841
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15528841 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15528841 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer HC2005
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Upplev överlägsen prestanda, hållbarhet och bekvämlighet vid användning SureCast polyakrylamidgelgjutningslösningar.
Upplev överlägsen prestanda, hållbarhet och bekvämlighet vid användning Invitrogen™ SureCast™ polyakrylamidgelgjutningslösningar.
SureCast Ammoniumpersulfat (APS ) är ett oxidationsmedel som används med tetrametyletylendiamin (TEMED) för att katalysera polymerisationen av akrylamid och biakrylamid för att framställa polyakrylamidgeler för elektrofores.
Produktegenskaper:
  • 25 g ammoniumpersulfat
  • Polymerisationskatalysator för polyakrylamidgeler
Rekommenderad förvaring
Room Temperature
Garanti
Upp till 12 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje SureCast
Typ APS
Kvantitet 25 g