Läs mer
Invitrogen™ SureCast™ Gel Handcast Bundle B - Endast hårdvara
Beskrivning
Innehåller
De SureCast Handcast Bundle B innehåller all hårdvara du behöver för att komma igång:
- 2 SureCast Handcast-stationer
- 2 SureCast™ Tätningsdynor
- 2 SureCast™ Glasplåtset (2 fram och 2 bak)
- 6 SureCast™ Gelkammar (2 vardera: 10-, 12-, 15-brunnar)
- 10 SureCast™ Gel Spacers
- Innovativ, läckagefri design—minimerar antalet misslyckade geler, vilket resulterar i mindre bortkastad tid
- Överlägsen glasplåtshållbarhet
- Enkel montering av gjutkomponenter—, släpp bara ner glasplåtarna och lås sedan kamhandtaget
- Unik lutningsfunktion för enkel laddning av akrylamidlösningar
Den kompletta produkten inkluderar SureCast™ Handcast System. För ett paket som även inkluderar SureCast™ Handcast Reagenser, se SureCast™ Gel Handcast Bundle A. Systemet har hållbara glasplattor som är säkert tätade med en enkelrörelse, last- och låsmekanism. Handcaststationens SureCast™ unika lutningsfunktion minimerar spill och förbättrar lastbarheten för gjutlösningar under handgjutning. SureCast Geler är designade för användning i Mini Gel Tank.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 sats |